Merck
A0914
α2-Antiplasmin aus Humanplasma
lyophilized powder, ≥5 inhibitor U/mg protein
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352204
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
lyophilized powder
specific activity
≥5 inhibitor U/mg protein
storage temp.
−20°C
Physical form
Lyophilized from 25 mM ammonium bicarbonate
Preparation Note
Purified by a modification of the method of Wiman.
Analysis Note
Protein determined by E1%/280 = 6.7
Other Notes
One unit will reduce the activity of two units of plasmin by 50% at 37°C, pH7.2, using Val-Leu-Lys-p-nitroanilide.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)