Merck
A1354
APRIL human
recombinant, expressed in NSO cells, >95% (SDS-PAGE), lyophilized powder
Synonym(e):
A Proliferation-inducing Ligand, TALL-2, TNFSF13, TRDL-1
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
recombinant
expressed in NSO cells
assay
>95% (SDS-PAGE)
form
lyophilized powder
mol wt
23-25 kDa by SDS-PAGE (reducing), calculated mol wt 18.6 kDa
impurities
endotoxin, tested
UniProt accession no.
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... TNFSF13(8741)
Physical form
Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS and 0.5 M NaCl, containing 50 μg BSA per 1 μg cytokine
Analysis Note
The biological activity is measured by its ability to induce proliferation of anti-IgM-stimulated human B cells. Alternatively, the activity can be measured by its ability to bind immobilized rhBCMA/Fc.
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)