Direkt zum Inhalt
A1675
Arg-Phe-Asp-Ser
≥97% (HPLC)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C22H33N7O8
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
523.54
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
≥97% (HPLC)
form
solid
storage temp.
−20°C
SMILES string
NC(CCCNC(N)=N)C(=O)NC(Cc1ccccc1)C(=O)NC(CC(O)=O)C(=O)NC(CO)C(O)=O
InChI
1S/C22H33N7O8/c23-13(7-4-8-26-22(24)25)18(33)27-14(9-12-5-2-1-3-6-12)19(34)28-15(10-17(31)32)20(35)29-16(11-30)21(36)37/h1-3,5-6,13-16,30H,4,7-11,23H2,(H,27,33)(H,28,34)(H,29,35)(H,31,32)(H,36,37)(H4,24,25,26)
InChI key
SAGYNNXCQOFQHW-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Blocks integrin-binding and nonbinding of fibronectin fragments
Other Notes
Peptide analog of Arg-Gly-Asp-Ser
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)