Direkt zum Inhalt
A3432
N2-Asn
98%
Synonym(e):
β-D-GlcNAc-(1→4)-β-D-GlcNAc-1-N-Asn, 2-Acetamido-4-O-(2-acetamido-2-deoxy-β-D-glucopyranosyl)-1-N-(β-L-aspartyl)-2-deoxy-β-D-glucopyranosylamine, N,N′-Diacetyl-1-(N-β-L-aspartyl)-β-chitobiose
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C20H34N4O13
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
538.50
UNSPSC Code:
12352201
PubChem Substance ID:
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
98%
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(=O)NC1C(O)C(OC2OC(CO)C(O)C(O)C2NC(C)=O)C(CO)OC1NC(=O)CC(N)C(O)=O
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)