Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C7H9NO2 · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
175.61
EC Number:
261-802-6
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
4552667
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenassay
≥98%
mp
203 °C (dec.) (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl[H].NC1CC(=CC=C1)C(O)=O
InChI
1S/C7H9NO2.ClH/c8-6-3-1-2-5(4-6)7(9)10;/h1-3,6H,4,8H2,(H,9,10);1H
InChI key
OBZFLUDUSNCZKL-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... GABRG1(2565), GABRG2(2566), GABRG3(2567)
General description
γ-aminobutyric acid (GABA) is an inhibitory neurotransmitter that binds selective transmembrane receptors, resulting in gating of ion channels in the central nervous system. GABA that is released from the receptors is degraded by GABA-transaminase. Gabaculine (3-Amino-2,3-dihydrobenzoic acid) is a neurotoxin that was first isolated from Streptomyces toyocaenis and is a conformationally constrained analog of GABA. Gabaculine inhibits GABA-transaminase, which results in an increase of endogenous GABA in the brain and spinal cord.
Biochem/physiol Actions
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?