Merck
A4141
3′-O-Acetyl-2′-deoxyadenosine
≥98%
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C12H15N5O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
293.28
UNSPSC Code:
41106305
PubChem Substance ID:
MDL number:
eCl@ss:
32119108
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
≥98%
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(=O)OC1CC(OC1CO)n2cnc3c(N)ncnc23
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)