Direkt zum Inhalt
Merck

A4661

6-Aza-2-thiothymin

Synonym(e):

2-Thio-6-azathymin, 3,4-Dihydro-6-methyl-3-thioxo-1,2,4-triazin-5(2H)-on

Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.

Größe auswählen

Ansicht ändern

Über diesen Artikel

Empirische Formel (Hill-System):
C4H5N3OS
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
143.17
EC Number:
210-445-4
UNSPSC Code:
12352204
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
4861
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten


mp

218-221 °C (lit.)

SMILES string

CC1=NNC(=S)NC1=O

InChI

1S/C4H5N3OS/c1-2-3(8)5-4(9)7-6-2/h1H3,(H2,5,7,8,9)

InChI key

NKOPQOSBROLOFP-UHFFFAOYSA-N





Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:

Analysenzertifikate (COA)

Lot/Batch Number

Die passende Version wird nicht angezeigt?

Wenn Sie eine bestimmte Version benötigen, können Sie anhand der Lot- oder Chargennummer nach einem spezifischen Zertifikat suchen.

Besitzen Sie dieses Produkt bereits?

In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kürzlich erworben haben.

Die Dokumentenbibliothek aufrufen