Direkt zum Inhalt
Merck

A8129

AICAR

Synonym(e):

5-Aminoimidazol-4-carboxamid-1-β-D-ribofuranosid, Acadesin, N1-(β-D-Ribofuranosyl)-5-aminoimidazol-4-carboxamid

Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.

Größe auswählen

Ansicht ändern

Über diesen Artikel

Empirische Formel (Hill-System):
C9H14N4O5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
258.23
EC Number:
220-097-5
UNSPSC Code:
12352204
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten


SMILES string

NC(=O)c1ncn([C@@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]2O)c1N

InChI

1S/C9H14N4O5/c10-7-4(8(11)17)12-2-13(7)9-6(16)5(15)3(1-14)18-9/h2-3,5-6,9,14-16H,1,10H2,(H2,11,17)/t3-,5-,6-,9-/m1/s1

InChI key

RTRQQBHATOEIAF-UUOKFMHZSA-N

Biochem/physiol Actions

AICAR ist ein zellpermeabler Aktivator der AMP-aktivierten Proteinkinase (AMPK), ein metabolischer Master-Regulator, der in Fällen einer eingeschränkten Energieverfügbarkeit (hohe zelluläre AMP:ATP-Verhältnisse) aktiviert wird und anabole Prozesse hemmt. Die pharmakologische Aktivierung von AMPK mit AICAR in vivo imitiert körperliche Anstrengung und löst eine insulinunabhängige Glucoseaufnahme durch die Skelettmuskulatur aus.
AICAR ist ein zellpermeabler Aktivator der AMP-aktivierten Proteinkinase (AMPK).


Still not finding the right product?

Explore all of our products under AICAR




Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:

Analysenzertifikate (COA)

Lot/Batch Number

Die passende Version wird nicht angezeigt?

Wenn Sie eine bestimmte Version benötigen, können Sie anhand der Lot- oder Chargennummer nach einem spezifischen Zertifikat suchen.

Besitzen Sie dieses Produkt bereits?

In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kürzlich erworben haben.

Die Dokumentenbibliothek aufrufen