Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C10H18O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
202.25
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenassay
≥95% (HPLC)
form
oil
color
colorless to slightly yellow
solubility
DMSO: ≥10 mg/mL
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCC(=O)OCOC(=O)C(C)(C)C
InChI
1S/C10H18O4/c1-5-6-8(11)13-7-14-9(12)10(2,3)4/h5-7H2,1-4H3
InChI key
GYKLFBYWXZYSOW-UHFFFAOYSA-N
Application
AN-9 is a HDAC inhibitor with antimetastatic and antiangiogenic properties. These anticancer activities are thought to occur by reducing vascularization and the expression of bFGF and HIF-1α.
Biochem/physiol Actions
HDAC Inhibitor tested as an anti-cancer drug; butyric acid pro-drug
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
Was ist los?
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?