Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C12H21N5O4S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
331.39
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
eCl@ss:
32160701
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenassay
>95% (HPLC)
form
solid
storage temp.
−20°C
Biochem/physiol Actions
Aldehyde reactive probe used to selectively modify abasic sites of DNA.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?