Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C44H69N13O11 · xC2H4O2 · yH2O
Molekulargewicht:
956.10 (anhydrous free base basis)
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.32
MDL number:
Assay:
≥97% (HPLC)
Form:
solid
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
≥97% (HPLC)
form
solid
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... AGTR1(185), AGTR2(186), AGTRAP(57085)
mouse ... AGTR1(11607), AGTR1B(11608), AGTR2(11609), AGTRAP(11610)
rat ... AGTR1(24180), AGTR1B(81638), AGTR2(24182), AGTRAP(298646)
Biochem/physiol Actions
Potent, long-acting antagonist of angiotensin II.
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?