Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C18H32O15
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
488.44
UNSPSC Code:
12352201
PubChem Substance ID:
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
≥95% (H-NMR)
form
solid
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C[C@@H]1O[C@@H](O[C@H]2C(O)O[C@H](CO)[C@H](O)[C@@H]2O[C@H]3O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]3O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C18H32O15/c1-4-7(21)10(24)12(26)17(29-4)33-15-14(9(23)6(3-20)30-16(15)28)32-18-13(27)11(25)8(22)5(2-19)31-18/h4-28H,2-3H2,1H3/t4-,5+,6+,7+,8-,9-,10+,11-,12-,13+,14-,15+,16?,17-,18+/m0/s1
InChI key
XNBZPOHDTUWNMW-OUUCXATCSA-N
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?