Merck
B211-GS
Bovine Endothelial Cell Growth Supplement (30 ml)
Supplied by Cell Applications, Inc.
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.71
UNSPSC Code:
12352207
eCl@ss:
32040201
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Bovine Endothelial Cell Growth Supplement (30 ml),
form
liquid
shelf life
1 yr
manufacturer/tradename
Cell Applications, Inc
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
General description
Added to Basal Medium to create Growth Medium
Preparation Note
contained in protocol
Analysis Note
Each lot was tested for the ability to support plating, spreading and proliferation
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)