Merck
B3399
Biotin
suitable for plant cell culture, ≥99% (TLC)
Synonym(e):
D-Biotin, Bios II, Coenzym R, Vitamin B7, Vitamin H
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C10H16N2O3S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
244.31
UNSPSC Code:
12352201
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
34058011
EC Number:
200-399-3
Beilstein/REAXYS Number:
86838
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
≥99% (TLC)
form
powder
mol wt
Mw 244.31 g/mol
technique(s)
cell culture | plant: suitable
color
white to off-white
mp
231-233 °C (lit.)
solubility
NH4OH: soluble 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow (2 M Ammonium hydroxide)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[H][C@]12CS[C@@H](CCCCC(O)=O)[C@@]1([H])NC(=O)N2
InChI
1S/C10H16N2O3S/c13-8(14)4-2-1-3-7-9-6(5-16-7)11-10(15)12-9/h6-7,9H,1-5H2,(H,13,14)(H2,11,12,15)/t6-,7-,9-/m0/s1
InChI key
YBJHBAHKTGYVGT-ZKWXMUAHSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Biotin
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)