Merck
B9811
PolyTransport Buffer
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352200
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
liquid
pH
7.2-7.6
application(s)
hematology
histology
storage temp.
room temp
General description
PolyTransport Buffer is a medium used to transport and preserve specimens from surgery to the point of grossing for fixation prior to further processing. The specially formulated transport medium is designed to preserve tissue in a viable state during transport by maintaining osmolarity and pH for 24 to 48 hours.
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
Was ist los?
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)