Direkt zum Inhalt
BMOPTIOND-PREC
B Medical Temperature Recorder 7 Day, 5", Abacus For F130 (-32C)
Accessory
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41103025
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
B Medical Systems
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
General description
Temperature Recorder 7 Day, 5", Battery Operated - Abacus For F130 (-32C)
Application
Accessory
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)