Merck
BMSAP1096DWP
Benchmark 96 deep well plates for IsoPure™
pack of 50 ea
Synonym(e):
microplate, microtiter plate, storage plate
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41106300
NACRES:
NB.43
Size:
96 wells
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
packaging
pack of 50 ea
manufacturer/tradename
Benchmark Scientific AP1096-DWP
size
96 wells
suitability
suitable for PCR
General description
96 deep well plates for IsoPure™, cs 50
Application
nucleic acid extraction
Features and Benefits
long for high capacity mixing
Legal Information
IsoPure is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)