Fortfahren mit
C0639
(±)-3-Chlor-1,2-propandiol
Synonym(e):
α-Chlorhydrin, α-Glycerinchlorhydrin, α-Monochlorhydrin, 3-MCPD
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
ClCH2CH(OH)CH2OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
110.54
EC Number:
202-492-4
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
635684
MDL number:
vapor pressure
0.04 mmHg ( 25 °C)
refractive index
n20/D 1.480 (lit.)
bp
213 °C (lit.)
density
1.322 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OCC(O)CCl
InChI
1S/C3H7ClO2/c4-1-3(6)2-5/h3,5-6H,1-2H2
InChI key
SSZWWUDQMAHNAQ-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under (±)-3-Chlor-1,2-propandiol
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)