Merck
C1244
CHM-1 hydrate
≥99% (HPLC), solid
Synonym(e):
2-(2-fluorophenyl)-6,7-methylenedioxy-2-4-quinolone hydrate, NSC 656158
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C16H10FNO3 · xH2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
283.25 (anhydrous basis)
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352202
MDL number:
Assay:
≥99% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
desiccated
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
≥99% (HPLC)
form
solid
storage condition
desiccated
solubility
DMSO: ≥5 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O.Fc1ccccc1C2=CC(=O)c3cc4OCOc4cc3N2
InChI
1S/C16H10FNO3.H2O/c17-11-4-2-1-3-9(11)12-6-14(19)10-5-15-16(21-8-20-15)7-13(10)18-12;/h1-7H,8H2,(H,18,19);1H2
InChI key
KIAVGSCBJYDTIM-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
CHM-1 possess antimitotic and antiangiogenic antitumor activity.
CHM-1 possess antimitotic,antiangiogenic and antitumor activity. It is a potent and selective antitumor agent in human hepatocellular carcinoma. CHM-1 induces apoptosis, and it binds tubulin and inhibits tubulin polymerization.
Features and Benefits
This compound is featured on the CDKs page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)