Merck
C2165
Chlophedianol hydrochloride
Synonym(e):
2-Chloro-α-(2-dimethylaminoethyl)benzhydrol
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C17H20ClNO · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
326.26
UNSPSC Code:
41116107
EC Number:
208-124-9
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
SMILES string
Cl.CN(C)CCC(O)(c1ccccc1)c2ccccc2Cl
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)