Merck
C2376
Z-Ala-Glu
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C16H20N2O7
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
352.34
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
solid
storage temp.
−20°C
SMILES string
C[C@H](NC(=O)OCc1ccccc1)C(=O)N[C@@H](CCC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C16H20N2O7/c1-10(14(21)18-12(15(22)23)7-8-13(19)20)17-16(24)25-9-11-5-3-2-4-6-11/h2-6,10,12H,7-9H2,1H3,(H,17,24)(H,18,21)(H,19,20)(H,22,23)/t10-,12-/m0/s1
InChI key
JMDKBDALNFZTOV-JQWIXIFHSA-N
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)