Merck
C4523
Pepton aus Casein
Moderately digested casein enzymatic hydrolysate, from bovine milk
Synonym(e):
Peptone from casein
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
EC Number:
293-428-4
UNSPSC Code:
41106200
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
bovine milk
nitrogen analysis
≥5% amino, ≥12% total
Application
Originally formulated for use in media for the production of tetanus toxin.
Preparation Note
Recommended concentration: 25 g/L
Legal Information
N-Z-Case is a registered trademark of Kerry Group
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)