Merck
C5859
c-Jun human
40-50% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in E. coli, truncated human c-Jun sequence-GST fusion protein 1-169-GST, soluble
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
recombinant
expressed in E. coli
Quality Segment
form
liquid
mol wt
41 kDa
concentration
40-50% (SDS-PAGE)
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... JUN(3725)
Biochem/physiol Actions
Substrate for SAPK1/JNK2.
Substrate for SAPK1/JNK2. Purified protein transcription factor which binds the AP1 gene to activate transcription.
Physical form
Solution in TBS, pH 8.0, 25 mM glutathione, 10 mM 2-mercaptoethanol containing 50% glycerol.
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
Was ist los?
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)