Direkt zum Inhalt
C7659
Monoclonal Anti-Chorionic gonadotropin (β-subunit) (βHCG) antibody produced in mouse
clone PC-2, diluted ascites fluid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
mouse
conjugate
unconjugated
antibody form
diluted ascites fluid
clone
PC-2, monoclonal
contains
15 mM sodium azide
species reactivity
human
technique(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable, radioimmunoassay: 1:8,000
isotype
IgG1
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... CGB(1082)
Immunogen
HCG
Biochem/physiol Actions
The antibody is specific for the β subunit of HCG. Typical cross-reactivities observed with LH, FSH, and TSH are less than 0.3% in RIA.
Preparation Note
Dilute with buffer: 0.01 M phosphate, pH 7.8, 0.15 M sodium chloride, 0.5% bovine serum albumin and 15 mM sodium azide.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)