Merck
CLS354528
Corning® BioCoat™ Collagen IV Cell Culture Flask
capacity 175 cm2, rectangular flask, Straight neck, cap, with Plug Seal Cap
Synonym(e):
cell culture flask, plastic cell culture flask, coated flask
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.13
UNSPSC Code:
41122104
eCl@ss:
32040201
Binding type:
Tissue Culture (TC)-treated surface
Material:
rectangular flask
Packaging:
pkg of 5 ea (1 pack of 5)
Feature:
cap with Plug Seal Cap, Straight neck
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
rectangular flask
feature
cap with Plug Seal Cap, Straight neck
packaging
pkg of 5 ea (1 pack of 5)
manufacturer/tradename
Corning 354528
capacity
175 cm2
binding type
Tissue Culture (TC)-treated surface
Application
Cell culture
Legal Information
BioCoat is a trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Still not finding the right product?
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)