Merck
CLSSA3301
Corning® Gosselin™ Autoclavable Bag
capacity 33 L
Synonym(e):
Autoclave Bag, Heat-Resistant Bag, Sterilization Bag
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
24111500
Material:
polypropylene
Sterility:
non-sterile
Capacity:
33 L
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
polypropylene
sterility
non-sterile
packaging
case of 500
manufacturer/tradename
Corning SA33-01
capacity
33 L
General description
Autoclavable bags designed for disposal of laboratory waste, offering high-temperature resistance and reliable containment.
Application
Environmental and Water Testing, Food and Beverage Testing, Life Science
Legal Information
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Gosselin is a trademark of Corning, Inc.
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)