Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41101518
eCl@ss:
32120607
Material:
polyethylene
Sterility:
sterile
Capacity:
400 mL
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenmaterial
polyethylene
sterility
sterile
feature
No Filter
packaging
case of 2500
manufacturer/tradename
Corning SM2-01
capacity
400 mL
General description
Sterile polyethylene blender bags for sample homogenization and preparation, available with or without filters to support microbiological testing workflows.
Application
Sample Preparation / Homogenization
Food and Beverage Testing
Features and Benefits
- Polyethylene (PE) bags
- 80 to 3500 mL
- With or without filter
- Traceability on each filter bag
- Sterile
Legal Information
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Gosselin is a trademark of Corning, Inc.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Corning® Gosselin Blender Bag
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kürzlich erworben haben.