Fortfahren mit
D014
6-Hydroxydopamin -hydrobromid
Synonym(e):
2,5-Dihydroxy-tyramin -hydrobromid, 2-(2,4,5-Trihydroxyphenyl)-ethylamin -hydrobromid, 6-OHDA
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
(HO)3C6H2CH2CH2NH2 · HBr
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
250.09
EC Number:
211-247-0
UNSPSC Code:
41116107
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3713280
mp
216-220 °C (lit.)
storage temp.
−20°C
SMILES string
Br.NCCc1cc(O)c(O)cc1O
InChI
1S/C8H11NO3.BrH/c9-2-1-5-3-7(11)8(12)4-6(5)10;/h3-4,10-12H,1-2,9H2;1H
InChI key
MLACDGUOKDOLGC-UHFFFAOYSA-N
General description
Lösungen sollten jeweils frisch hergestellt und vor Lichteinstrahlung geschützt werden.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)