Direkt zum Inhalt
D0413
1,3-Dimethyl-2-phenyl-1,3,2-diazaphospholidin
~97%
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C10H15N2P
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
194.21
UNSPSC Code:
12352103
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1073962
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
~97%
refractive index
n20/D 1.565 (lit.)
bp
95 °C/0.7 mmHg (lit.)
density
1.054 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CN1CCN(C)P1c2ccccc2
Application
Reagent for the stereospecific synthesis of olefins from 1,2-diols.
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
221.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
105 °C - closed cup
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)