Merck
D1553
3,5-Diiodo-D-tyrosine
≥98%
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352200
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
≥98%
storage temp.
−20°C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)