Merck
D2026
Hexamethylendiisocyanat
Synonym(e):
1,6-Diisocyanatohexan
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
OCN(CH2)6NCO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
168.19
EC Number:
212-485-8
UNSPSC Code:
12352103
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
956709
eCl@ss:
32150319
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
bp
82-85 °C/0.1 mmHg
density
1.047 g/mL at 20 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C=NCCCCCCN=C=O
InChI
1S/C8H12N2O2/c11-7-9-5-3-1-2-4-6-10-8-12/h1-6H2
InChI key
RRAMGCGOFNQTLD-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Hexamethylendiisocyanat
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)