Direkt zum Inhalt
D8635
Diethylallylmalonat
Synonym(e):
Diethyl-allylmalonat
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH2=CHCH2CH(COOC2H5)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
200.23
EC Number:
218-072-9
UNSPSC Code:
12352103
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1709466
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
refractive index
n20/D 1.431 (lit.)
bp
222-223 °C (lit.)
density
1.015 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCOC(=O)C(CC=C)C(=O)OCC
InChI
1S/C10H16O4/c1-4-7-8(9(11)13-5-2)10(12)14-6-3/h4,8H,1,5-7H2,2-3H3
InChI key
GDWAYKGILJJNBB-UHFFFAOYSA-N
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)