Merck
E0507
cis-7,8-Epoxy-2-methyloctadecane
~96%
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
EC Number:
249-861-6
UNSPSC Code:
12352200
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
~96%
storage temp.
2-8°C
Biochem/physiol Actions
Pheromone for Porthetria dispar
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)