Merck
E9383
Antibody Sensitized Sheep Erythrocytes
1 × 109 cells/mL, suitable for assay of complement component activity (H50 units) and whole complement activity (CH50 units), buffered aqueous cell suspension
Synonym(e):
EA7S
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352202
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
buffered aqueous cell suspension
drug control
kontrollierte Droge in Deutschland, regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
concentration
1 × 109 cells/mL
suitability
suitable for assay of complement component activity (H50 units) and whole complement activity (CH50 units)
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
General description
This preparation has a extremely short shelf-life. We recommend planning your complement assays around availablity of this product.
Physical form
Suspension in gelatin veronal buffer containing 0.1 M sucrose
Other Notes
This product has been discontinued. However Sigma does offer a protocol for preparing Antibody Sensitized Sheep Erythrocytes
Legal Information
German
Dieses Produkt fällt unter das Betäubungsmittelgesetz (BtMG). Für eine Bestellung dieses Produktes ist eine Erlaubnis nach § 3 BtMG zwingend erforderlich, es sei denn, es greift eine Ausnahme von der Erlaubnispflicht nach § 4 oder § 26 BtMG.
English
This product is subject to the German Narcotics Act. A permit under Section 3 of the German Narcotics Act is mandatory for ordering this product unless an exemption from the permit requirement under Section 4 or Section 26 of the German Narcotics Act applies.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)