Merck
F8890
Folsäure
BioReagent, suitable for plant cell culture, ≥97%
Synonym(e):
PteGlu, Pteroyl-L-glutaminsäure, Vitamin M
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C19H19N7O6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
441.40
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
34058014
EC Number:
200-419-0
Beilstein/REAXYS Number:
100781
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
product line
BioReagent
assay
≥97%
technique(s)
cell culture | plant: suitable
application(s)
agriculture
SMILES string
NC(N1)=NC(C2=C1N=CC(CNC3=CC=C(C(N[C@@H](CCC(O)=O)C(O)=O)=O)C=C3)=N2)=O
InChI
1S/C19H19N7O6/c20-19-25-15-14(17(30)26-19)23-11(8-22-15)7-21-10-3-1-9(2-4-10)16(29)24-12(18(31)32)5-6-13(27)28/h1-4,8,12,21H,5-7H2,(H,24,29)(H,27,28)(H,31,32)(H3,20,22,25,26,30)/t12-/m0/s1
InChI key
OVBPIULPVIDEAO-LBPRGKRZSA-N
General description
Folic acid is a vitamin that is reduced to dihydrofolate in vivo. Dihydrofolate is further reduced tetrahydrofolate, a methyl group shuttle required for the de novo synthesis of purines, thymidylic acid, and certain amino acids.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Folsäure
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)