Merck
G2138
rac-Glycero-1-phosphat Dinatriumsalz Hydrat
≥85% (enzymatic)
Synonym(e):
DL-α-Glycerophosphat Dinatriumsalz Hydrat
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C3H7Na2O6P · xH2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
216.04 (anhydrous basis)
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352201
Beilstein/REAXYS Number:
5177716
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
≥85% (enzymatic)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O.[Na+].[Na+].OCC(O)COP([O-])([O-])=O
InChI
1S/C3H9O6P.2Na.H2O/c4-1-3(5)2-9-10(6,7)8;;;/h3-5H,1-2H2,(H2,6,7,8);;;1H2/q;2*+1;/p-2
InChI key
OFNNKPAERNWEDD-UHFFFAOYSA-L
Application
rac-Glycerol 1-phosphate does not affect the growth and metabolism of E. coli at concentrations of 5-100μm.
Biochem/physiol Actions
rac-Glycerol 1-phosphate was shown to be produced in mammalian tissues by the hydrolysis of rac-glycerol 1:2-cyclic phosphate by a soluble phosphodiesterase.
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)