Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C6H5COC6H4CH(CH3)CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
254.28
UNSPSC Code:
12352000
PubChem Substance ID:
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenmp
75-78 °C (lit.)
SMILES string
C[C@H](C(O)=O)c1cccc(c1)C(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C16H14O3/c1-11(16(18)19)13-8-5-9-14(10-13)15(17)12-6-3-2-4-7-12/h2-11H,1H3,(H,18,19)/t11-/m0/s1
InChI key
DKYWVDODHFEZIM-NSHDSACASA-N
Gene Information
human ... IL8RA(3577), PTGS1(5742), PTGS2(5743)
mouse ... Ptgs2(19225)
Biochem/physiol Actions
Non-steroidal anti-inflammatory agent; non-selective inhibitor of COX-1 and COX-2.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?