Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
EG-Nummer:
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenrecombinant
expressed in E. coli
description
contains C-terminal his-tag
assay
≥90% (SDS-PAGE)
mol wt
~69 kDa
NCBI accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
Gene Information
human ... LTA4H(4048)
Application
Biochem/physiol Actions
Leukotriene A4 Hydrolase human (LTA4H) is a bifunctional zinc metalloenzyme that converts LTA4 into Leukotriene B4, and also demonstrates aminopeptidase activity. Leukotriene B4 is a lipid chemoattractant that plays critical roles in inflammaton, immune responses, host defenses against infections, and lipid homeostasis. Inhibition of LTA4H in a mouse model decreases LTB4 in the airways and attenuates airway inflammation and airway hyperreactivity through modulation of T cell and dendritic cell function .
Physical form
Supplied as a solution in 100mM Tris, pH 8.0, containing 20% glycerol and 100mM potassium chloride.
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?