Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C7H11NO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
173.17
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltensolubility
H2O: >10 mg/mL
storage temp.
−20°C
SMILES string
C[C@](N)([C@H]1C[C@@H]1C(O)=O)C(O)=O
Biochem/physiol Actions
Potent antagonist at mGluR2 metabotropic glutamate receptors
Analysis Note
Stereochemistry confirmed by x-ray crystallography
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?