Merck
M2772
7-Methyl-2′-deoxyguanosine 5′-triphosphate sodium salt
~90%
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C11H18N5O13P3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
521.21
UNSPSC Code:
12352204
MDL number:
eCl@ss:
32150313
Anmelden – hier finden Sie Ihre Preise
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
~90%
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Na+].[Na+].[Na+].C[n+]1cn([C@H]2C[C@H](O)[C@@H](COP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OP([O-])([O-])=O)O2)c3N=C(N)NC(=O)c13
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)