Merck
M3126
3-Methoxyphenylessigsäure
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3OC6H4CH2CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
166.17
EC Number:
217-282-8
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
Beilstein/REAXYS Number:
2614004
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
mp
65-69 °C (lit.)
SMILES string
COc1cccc(CC(O)=O)c1
InChI
1S/C9H10O3/c1-12-8-4-2-3-7(5-8)6-9(10)11/h2-5H,6H2,1H3,(H,10,11)
InChI key
LEGPZHPSIPPYIO-UHFFFAOYSA-N
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)