Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C14H28O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
228.37
UNSPSC Code:
12352211
PubChem Substance ID:
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenassay
≥98% (capillary GC)
form
solid
functional group
ester
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
SMILES string
COC(=O)CCCCCCCCCC(C)C
InChI
1S/C14H28O2/c1-13(2)11-9-7-5-4-6-8-10-12-14(15)16-3/h13H,4-12H2,1-3H3
InChI key
GSRXTORWPQDOOY-UHFFFAOYSA-N
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?