Merck
MTCC2086
MTC™ Bio Stop-Pops™ Microcentrifuge tube Locking Clips
for 1.5 mL tubes
Synonym(e):
centrifuge tube clips, tube closures, MTC Bio C2086, tube fastener, tube locking clips
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.78
UNSPSC Code:
41122500
Material:
polypropylene
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
polypropylene
packaging
pack of 100 ea
manufacturer/tradename
MTC™ Bio C2086
General description
Stop-Pops™ Locking Clips, w/ breakaway lifting tabs for 1.5mL tubes, 100/pk
Prevent microtubes from popping open during use with this secure locking clip.
Legal Information
MTC is a trademark of MTC Bio
Stop-Pops is a trademark of MTC Bio
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)