Merck
MTCP8100
MTC™ Bio Reservoir
capacity 100 mL, sterile, pack of 100 ea (bulk bag)
Synonym(e):
reagent dish, reagent holder, MTC Bio R1060, liquid holding dish, liquid receptacle
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.12
UNSPSC Code:
41121522
Manufacturer/tradename:
MTC™ Bio P8100
Capacity:
100 mL
Sterility:
sterile
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
sterility
sterile
packaging
pack of 100 ea (bulk bag)
manufacturer/tradename
MTC™ Bio P8100
capacity
100 mL
General description
Reservoir, 100ml non-sterile, bulk pack, 100/cs
Features and Benefits
  • Graduated inner walls
  • Micro-trough U-shaped bottoms
  • Pouring spouts on all 4 corners
Legal Information
MTC is a trademark of MTC Bio
Still not finding the right product?
Explore all of our products under MTC™ Bio Reservoir
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)