Über diesen Artikel
NACRES:
NB.11
UNSPSC Code:
41122500
Material:
assorted colors , polypropylene
Packaging:
pack of 500 ea
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenmaterial
assorted colors , polypropylene
packaging
pack of 500 ea
manufacturer/tradename
MTC™ Bio V5809-A
General description
Cap inserts for cryogenic vials, assorted colors, 500/pk
Easily color-code your cryogenic vials for quick visual identification in the lab, for use at temperatures as low as -196°C.
Features and Benefits
- For temperatures as low as -196°C
Legal Information
MTC is a trademark of MTC Bio
Still not finding the right product?
Explore all of our products under MTC™ Bio Cap Inserts for Cryogenic Vials
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?