Merck
N4770
Nω-Nitro-D-arginine methyl ester hydrochloride
Synonym(e):
D-NAME, NG-Nitro-D-arginine methyl ester hydrochloride
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C7H15N5O4 · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
269.69
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
powder
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cl.COC(=O)C(N)CCCNC(=N)NN(=O)=O
InChI
1S/C7H15N5O4.ClH/c1-16-6(13)5(8)3-2-4-10-7(9)11-12(14)15;/h5H,2-4,8H2,1H3,(H3,9,10,11);1H
InChI key
QBNXAGZYLSRPJK-UHFFFAOYSA-N
Other Notes
Inactive isomer of NAME
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)