Merck
N8908
N-(NBD-Aminocaproyl)sphingosine β-D-lactosyl
≥98%
Synonym(e):
C6-NBD Lactosyl cerebroside, N-[6-[(7-Nitro-2-1,3-benzoxadiazol-4-yl)amino]caproyl]-D-lactosyl-β1-1′-sphingosine
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C42H69N5O16
Molekulargewicht:
900.02
UNSPSC Code:
12352211
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98%
Form:
solid
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98%
form
solid
storage temp.
−20°C
General description
Fluorescently labeled fatty acid sphingolipid membrane probe. NBD group excitation 460 nm, emission 534 nm.
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)