Merck
O0891
Oxymatrin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C15H24N2O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
264.36
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
≥98% (HPLC)
Quality Segment
form
powder
solubility
methanol: 10 mg/mL, clear, colorless
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[O-][N+]12CCCC3CN4C(CCCC4=O)C(CCC1)C23
InChI
1S/C15H24N2O2/c18-14-7-1-6-13-12-5-3-9-17(19)8-2-4-11(15(12)17)10-16(13)14/h11-13,15H,1-10H2/t11-,12+,13+,15-,17?/m0/s1
InChI key
XVPBINOPNYFXID-LHDUFFHYSA-N
Biochem/physiol Actions
Alkaloid isolated from Sophora flavescens. Antifribotic. Neuroprotective. Traditional chinese medicine used in the treatment against hepatitis B virus.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Oxymatrin
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)