Merck
P2995
Anti-Phosphodiesterase 6α antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Anti-PDE6α
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
MDL number:
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
WB
Citations:
-
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
form
buffered aqueous solution
mol wt
antigen ~90 kDa
species reactivity
bovine, sheep
technique(s)
western blot: 1-2 μg/mL using sheep retinal extract
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... PDE6A(5145)
mouse ... Pde6a(225600)
Immunogen
synthetic peptide corresponding to amino acid residues 1-16 from human PDE6α. This sequence is completely conserved in mouse and bovine and 94% conserved in canine.
Biochem/physiol Actions
Detects PDE6α from sheep retinal extract and bovine rod outer segment membranes as well as purified bovine PDE6.
Physical form
Solution in phosphate buffered saline containing 1 mg/mL bovine serum albumin and 0.05% sodium azide.
Still not finding the right product?
— oder —
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)