Merck
P7285
1,2-Dipentadecanoyl-sn-glycero-3-phosphocholine
~99%
Synonym(e):
L-α-Phosphatidylcholine, dipentadecanoyl
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C38H76NO8P
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
705.99
UNSPSC Code:
12352211
PubChem Substance ID:
MDL number:
eCl@ss:
32160703
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
~99%
functional group
phospholipid
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
[O-]P(OCC[N+](C)(C)C)(OC[C@]([H])(OC(CCCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCC)=O)=O
InChI
1S/C38H77NO8P/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30-37(40)44-34-36(35-46-48(42,43)45-33-32-39(3,4)5)47-38(41)31-29-27-25-23-21-19-17-15-13-11-9-7-2/h36H,6-35H2,1-5H3,(H,42,43)
InChI key
IEYQCOTZLONQTQ-UHFFFAOYSA-N
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)